Lederhandschuhe, DAMAS, TRIUS®
Lieferant: TRIUS SAFETY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
DAMAS/10 DAMAS/11 DAMAS/6 DAMAS/7 DAMAS/8 DAMAS/9
TRIUDAMAS/10EA 54.5 EUR InStock
TRIUDAMAS/10 TRIUDAMAS/11 TRIUDAMAS/6 TRIUDAMAS/7 TRIUDAMAS/8 TRIUDAMAS/9
Lederhandschuhe, DAMAS, TRIUS®
Handschuhe
Diese Handschuhe aus Ziegenleder sind zum Präzisionsschweißen konzipiert.
  • Hochwertiges Ziegenleder
  • Extra geschmeidig für WIG-Schweißer
  • Kevlar-Garn
  • 15 cm Spaltledermanschette
DAMAS-Handschuhe wurden speziell entwickelt, um hohe Fingerfertigkeit bei WIG-Schweißanwendungen zu bieten.
Zertifizierungen: EN 388:2016 (2122X), EN 407 (412X4X), EN 12477 (B-zertifiziert)
Verpackung: Paket mit 5 Paaren.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge