Rekombinantes IL-8 vom Schwein (aus E. coli)
Lieferant: SHENANDOAH BIOTECHNOLOGY
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
400-03AF-5UG 400-03AF-20UG 400-03AF-100UG 400-03AF-500UG 400-03AF-1MG
SHBT400-03AF-5UGEA 78.1 EUR InStock
SHBT400-03AF-5UG SHBT400-03AF-20UG SHBT400-03AF-100UG SHBT400-03AF-500UG SHBT400-03AF-1MG
Rekombinantes IL-8 vom Schwein (aus E. coli)
Proteine und Peptide
Interleukin 8 (IL-8 oder CXCL8) ist ein Mitglied der CXC-Zytokinfamilie und wird von Makrophagen, Epithelzellen, glatten Muskelzellen und Endothelzellen produziert. IL-8 bindet die G-Protein-gekoppelten Serpentinrezeptoren CXCR1 und CXCR2. IL-8 rekrutiert angeborene Immunzellen, induziert die Phagozytose und stimuliert die Angiogenese.
  • Tierfrei
  • Hergestellt aus genetisch modifiziertem E.coliMonomeres Protein, das 78 Aminosäuren enthält
Tierfreie (AF) Proteine sind identisch mit regulären Proteinen und enthalten zusätzliche Unterlagen, die zeigen, dass sie ohne Materialien tierischen oder menschlichen Ursprungs unter Verwendung tierfreier Reinigungsverfahren hergestellt wurden.
Lieferumfang: Jedes versandte Produkt wird mit einem Analysezertifikat (COA) geliefert, in dem Reinheit, Formulierung, biologische Aktivität, Endotoxingehalte, Rekonstitutionsanweisungen und empfohlene Lagerbedingungen aufgeführt sind.
Achtung! Bitte beachten: Dieses Produkt ist nur für Forschungszwecke und nicht für die Anwendung am Menschen bestimmt.
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge