Aceton-[D6], Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
434531-25G 434531-50G
SIAL434531-25GEA 140 EUR InStock
SIAL434531-25G SIAL434531-50G
Aceton-[D6], Sigma-Aldrich®
Aceton-[D6]
Formel: D₃CC(O)CD₃
Siedepunkt: 55,5 °C (1013 hPa)
Melting Pt: –95,4 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flash-Pt: –19 °C (geschlossener Tiegel)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00044635
CAS-Nummer: 666-52-4
EINECS: 211-563-9
UN: 1090
ADR: 3,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge