G418 Disulfat
Lieferant: SERVA
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
49418.02 49418.03 49418.04
SERA49418.02EA 0 EUR InStock
SERA49418.02 SERA49418.03 SERA49418.04
G418 Disulfat
G418 disulphate
Formel: C₂₀H₄₄N₄O₁₈S₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00058314
CAS-Nummer: 108321-42-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge