(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
295817-1G 295817-5G
SIAL295817-1GEA 80 EUR InStock
SIAL295817-1G SIAL295817-5G
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-2,2'-Bis(diphenylphosphino)-1,1'-binaphthyl
Formel: C₄₄H₃₂P₂
MW: 622.69 g/mol
Melting Pt: 239…242 °C
MDL Number: MFCD00010805
CAS-Nummer: 76189-55-4
Merck Index: 13,01223
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge