Natriumiodacetat ≥99,5% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), BioUltra, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
57858-25G-F 57858-5G-F
SIAL57858-25G-FEA 646 EUR InStock
SIAL57858-25G-F SIAL57858-5G-F
Natriumiodacetat ≥99,5% (durch Gesamtstickstoff und titrimetrische Analyse), BioUltra, Sigma-Aldrich®
Natriumiodacetat
Reagent for the modification of cysteine residues in proteins
  • Assay: ≥99.5%
  • Solubility: Methanol Soluble (0.1 M at 20 °C), clear and colorless
  • Melting Point: 208 °C (dec.)(lit.)
Used in protein sequencing (including by sanger in sequencing bovine insulin) to prevent oxidation of -SH sidechains and to induce animal osteoarthritis model system, which mimics both symptoms and histopathology of the human disease.
Formel: C₂H₂INaO₂
Melting Pt: 208…210 °C
Flash-Pt: 208 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00002686
CAS-Nummer: 305-53-3
EINECS: 206-165-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Insoluble matter passes filter test
Water ≤0.5%
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge