Eisen(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
517933-5G 517933-25G
SIAL517933-5GEA 157 EUR InStock
SIAL517933-5G SIAL517933-25G
Eisen(II)acetat, Sigma-Aldrich®
Eisen(II)acetat
Formel: C₄H₆FeO₄
Melting Pt: 190 °C
MDL Number: MFCD00058909
CAS-Nummer: 3094-87-9
EINECS: 221-441-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge