4-Fluor-2-nitrophenol
Lieferant: MAYBRIDGE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
XAX00012.1 XAX00012.10 XAX00012.50
MAYBXAX00012.1EA 0 EUR InStock
MAYBXAX00012.1 MAYBXAX00012.10 MAYBXAX00012.50
4-Fluor-2-nitrophenol
4-Fluor-2-nitrophenol
Formel: C₆H₄FNO₃
Melting Pt: 74 °C
MDL Number: MFCD00042528
CAS-Nummer: 394-33-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge