Maltol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
W265624-1KG-K W265624-5KG-K
SIALW265624-1KG-KEA 195 EUR InStock
SIALW265624-1KG-K SIALW265624-5KG-K
Maltol, Sigma-Aldrich®
Maltol
Formel: C₆H₆O₃
MW: 126.11 g/mol
Siedepunkt: 285
Dichte: 1.453 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00006578
CAS-Nummer: 118-71-8
EINECS: 204-271-8
Merck Index: 13,05735
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge