Bromkresolpurpur, AnalaR NORMAPUR® ACS
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Formel:
C₂₁H₁₆Br₂O₅S MW: 540.23 g/mol Melting Pt: 242 |
MDL Number:
MFCD00011681 CAS-Nummer: 115-40-2 Merck Index: 13,01371 |
Spezifikation Testergebnisse
Clarity of solution | Passes test ACS |
Identification (UV/VIS) | Passes test |
Sensitivity | Passes test |
Visual transition interval | pH 5.2 - pH 6.8 |
Loss on drying (110°C) | Max. 1 % |
Absorption max. λ 1 max (buffer pH 5.2) | 429 - 433 nm |
Absorption max. λ 2 max (buffer pH 6.8) | 587 - 590 nm |
Sp.absorptivity (λ1max; 0.005g/l; pH5.2; dry) | 400 - 470 |
Sp.absorptivity (λ2max; 0.005g/l; pH6.8; dry) | 1000 - 1160 |