Dapagliflozin
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
464620010 464620050
ACRO464620010EA 118 EUR InStock
ACRO464620010 ACRO464620050
Dapagliflozin
Dapagliflozin
  • Bioactive
Formel: C₂₁H₂₅ClO₆
Melting Pt: 65…70 °C
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD13182359
CAS-Nummer: 461432-26-8
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Water ≤2 %
HPLC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge