1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BICL4260-100MG BICL4260-250MG
APOSBICL4260-100MGEA 447 EUR InStock
APOSBICL4260-100MG APOSBICL4260-250MG
1,4-Anhydro-D-mannitol ≥98%
1,4-Anhydro-D-mannitol
Formel: C₆H₁₂O₅
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD14702340
CAS-Nummer: 7726-97-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge