2,3-Dihydrobenzofuran-6-ol, technische Qualität
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR301201-1G OR301201-250MG
APOSOR301201-1GEA 625 EUR InStock
APOSOR301201-1G APOSOR301201-250MG
2,3-Dihydrobenzofuran-6-ol, technische Qualität
2,3-Dihydrobenzofuran-6-ol
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.148 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD18378253
CAS-Nummer: 23681-89-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge