1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR311009-1G OR311009-500MG
APOSOR311009-1GEA 538 EUR InStock
APOSOR311009-1G APOSOR311009-500MG
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
1,3,5-Trimethyl-1,2-dihydropyridin-2-one
Formel: C₈H₁₁NO
MW: 137.179 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD28097869
CAS-Nummer: 98042-58-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge