2-Phenylbenzofuran
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR340156-1G OR340156-250MG
APOSOR340156-1GEA 567 EUR InStock
APOSOR340156-1G APOSOR340156-250MG
2-Phenylbenzofuran
2-Phenylbenzofuran
Formel: C₁₄H₁₀O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00187273
CAS-Nummer: 1839-72-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge