4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR400945-1G OR400945-250MG
APOSOR400945-1GEA 609 EUR InStock
APOSOR400945-1G APOSOR400945-250MG
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene 95%
4-Bromo-3-chlorophenylacetylene
Formel: C₈H₄BrCl
MW: 215.474 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD30086050
CAS-Nummer: 313511-09-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge