2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR41191-1G OR41191-250MG OR41191-5G
APOSOR41191-1GEA 26.1 EUR InStock
APOSOR41191-1G APOSOR41191-250MG APOSOR41191-5G
2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
2-Bromo-4-chloro-6-cyclohexylphenol
Formel: C₁₂H₁₄BrClO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD32111676
CAS-Nummer: 2367002-72-8
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge