5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR59896-1G OR59896-250MG
APOSOR59896-1GEA 282 EUR InStock
APOSOR59896-1G APOSOR59896-250MG
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine 95%
5-(Fur-2-yl)-2-[methyl(aminomethyl)]pyridine
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
MW: 188.226 g/mol
Siedepunkt: 110 °C (0.08 mm Hg)
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD10700054
CAS-Nummer: 892502-04-4
UN: 2735
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge