Methyl 4-thiocyanatobutanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR907804-1G OR907804-5G
APOSOR907804-1GEA 168 EUR InStock
APOSOR907804-1G APOSOR907804-5G
Methyl 4-thiocyanatobutanoate 97%
Methyl 4-thiocyanatobutanoate
Formel: C₆H₉NO₂S
MW: 159.206 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD15143541
CAS-Nummer: 79203-77-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge