4-(4-Hydroxybut-1-yn-1-yl)benzaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR916955-1G OR916955-250MG
APOSOR916955-1GEA 400 EUR InStock
APOSOR916955-1G APOSOR916955-250MG
4-(4-Hydroxybut-1-yn-1-yl)benzaldehyde 95%
4-(4-Hydroxybut-1-yn-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₁H₁₀O₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03406287
CAS-Nummer: 544707-13-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge