1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR918033-1G OR918033-250MG
APOSOR918033-1GEA 417 EUR InStock
APOSOR918033-1G APOSOR918033-250MG
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride 95%
1-Imidazo[1,2-a]pyridin-2-ylmethanamine dihydrochloride
Formel: C₈H₉N₃·2ClH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04448842
CAS-Nummer: 452967-56-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge