(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR932078-1G OR932078-5G
APOSOR932078-1GEA 174 EUR InStock
APOSOR932078-1G APOSOR932078-5G
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile 95%
(2-Chloro-phenyl)-oxo-acetonitrile
Formel: C₈H₄ClNO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03092702
CAS-Nummer: 35022-42-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge