Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR949729-1G OR949729-250MG OR949729-5G
APOSOR949729-1GEA 29 EUR InStock
APOSOR949729-1G APOSOR949729-250MG APOSOR949729-5G
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate 98%
Ethyl 4-bromo-3-hydroxybenzoate
Formel: C₉H₉BrO₃
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09038129
CAS-Nummer: 33141-66-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge