4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR950305-1G OR950305-250MG OR950305-5G
APOSOR950305-1GEA 654 EUR InStock
APOSOR950305-1G APOSOR950305-250MG APOSOR950305-5G
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride 95%
4-Cyclopropylbenzenesulphonyl chloride
Formel: C₉H₉ClO₂S
MW: 216.685 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD09929602
CAS-Nummer: 167404-32-2
UN: 3261
ADR: 8 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge