3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
OR953111-1G OR953111-5G
APOSOR953111-1GEA 169 EUR InStock
APOSOR953111-1G APOSOR953111-5G
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
3-(4-Methylpiperazin-1-yl)benzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₆N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09030500
CAS-Nummer: 628325-62-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge