N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR953961-1G OR953961-250MG
APOSOR953961-1GEA 364 EUR InStock
APOSOR953961-1G APOSOR953961-250MG
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine 95%
N-(Pyridin-3-ylmethyl)cyclopropanamine
Formel: C₉H₁₂N₂
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03821869
CAS-Nummer: 183609-18-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge