2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR960207-1G OR960207-5G
APOSOR960207-1GEA 219 EUR InStock
APOSOR960207-1G APOSOR960207-5G
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine 98%
2-Methyl-7-nitro-3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine
Formel: C₉H₁₀N₂O₃
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23379851
CAS-Nummer: 941291-25-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge