3-Piperidinobenzaldehyde 96%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OR962683-10G OR962683-1G OR962683-5G
APOSOR962683-10GEA 754 EUR InStock
APOSOR962683-10G APOSOR962683-1G APOSOR962683-5G
3-Piperidinobenzaldehyde 96%
3-Piperidinobenzaldehyde
Formel: C₁₂H₁₅NO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07772815
CAS-Nummer: 669050-72-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge