1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC28058-1G PC28058-5G
APOSPC28058-1GEA 270 EUR InStock
APOSPC28058-1G APOSPC28058-5G
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one 95%
1-[2-(3-Fluorophenyl)-4-methyl-1,3-thiazol-5-yl]ethan-1-one
Formel: C₁₂H₁₀FNOS
MW: 235.277 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09304610
CAS-Nummer: 879626-93-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge