1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32769-1G PC32769-250MG
APOSPC32769-1GEA 719 EUR InStock
APOSPC32769-1G APOSPC32769-250MG
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene 95%
1-Bromo-2-methyl-4-(heptafluoropropan-2-yl)benzene
Formel: C₁₀H₆BrF₇
MW: 339.047 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD29066216
CAS-Nummer: 353272-53-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge