1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC32979-1G PC32979-250MG
APOSPC32979-1GEA 84.1 EUR InStock
APOSPC32979-1G APOSPC32979-250MG
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
1-(2,4-Difluorophenyl)-imidazolidin-2-one
Formel: C₉H₈F₂N₂O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD24189713
CAS-Nummer: 1545294-47-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge