2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC450120-1G PC450120-250MG
APOSPC450120-1GEA 579 EUR InStock
APOSPC450120-1G APOSPC450120-250MG
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
2,2-Difluoro-(2H)-1,4-benzothiazin-3(4H)-one
Formel: C₈H₅F₂NOS
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD12404008
CAS-Nummer: 1216262-47-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge