5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450286-1G PC450286-25G PC450286-5G
APOSPC450286-1GEA 94.4 EUR InStock
APOSPC450286-1G APOSPC450286-25G APOSPC450286-5G
5,5,5-Trifluoropentan-2-one 98%
5,5,5-Trifluoropentan-2-one
Formel: C₅H₇F₃O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD20353440
CAS-Nummer: 1341078-97-4
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge