(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC450564-1G PC450564-250MG
APOSPC450564-1GEA 376 EUR InStock
APOSPC450564-1G APOSPC450564-250MG
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
(S)-3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-2-ol
Formel: C₅H₅F₇O
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD22570089
CAS-Nummer: 1313024-90-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge