Difluoromethanesulphonyl chloride
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC53298-1G PC53298-5G PC53298-250MG
APOSPC53298-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC53298-1G APOSPC53298-5G APOSPC53298-250MG
Difluoromethanesulphonyl chloride
Difluoromethanesulphonyl chloride
Formel: CHClF₂O₂S
Siedepunkt: 95…99 °C
Dichte: 1,696 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 5 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09971548
CAS-Nummer: 1512-30-7
EINECS: 216-150-7
UN: 2924
ADR: 3+8,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge