3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5434-1G PC5434-25G PC5434-5G
APOSPC5434-1GEA 79.9 EUR InStock
APOSPC5434-1G APOSPC5434-25G APOSPC5434-5G
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
3,3,4,4,5,5,5-Heptafluoropentan-1-ol
Formel: C₅H₅F₇O
Siedepunkt: 116…117 °C (630 mm Hg)
Dichte: 1,506 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD04039292
CAS-Nummer: 755-40-8
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge