Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC5578-1G PC5578-5G
APOSPC5578-1GEA 40.9 EUR InStock
APOSPC5578-1G APOSPC5578-5G
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Perfluoroadamantane/Perfluoro(1-methyladamantane)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03411201
CAS-Nummer: 69064-33-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge