4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC7105-1G PC7105-5G
APOSPC7105-1GEA 147 EUR InStock
APOSPC7105-1G APOSPC7105-5G
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile 97%
4-[5-(Trifluoromethyl)pyridin-2-yl]benzonitrile
Formel: C₁₃H₇F₃N₂
Melting Pt: 122,5…124 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09064969
CAS-Nummer: 892501-99-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge