Sodium perfluorohexanoate 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC7314-25G PC7314-5G
APOSPC7314-25GEA 1210 EUR InStock
APOSPC7314-25G APOSPC7314-5G
Sodium perfluorohexanoate 98%
Sodium perfluorohexanoate
Formel: C₆F₁₁O₂·Na
Melting Pt: 265…266 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07784242
CAS-Nummer: 2923-26-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge