1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC902128-1G PC902128-25G PC902128-5G
APOSPC902128-1GEA 114 EUR InStock
APOSPC902128-1G APOSPC902128-25G APOSPC902128-5G
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine 98%
1-[4-Bromo-3-(trifluoromethyl)phenyl]pyrrolidine
Formel: C₁₁H₁₁BrF₃N
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD09972140
CAS-Nummer: 1020252-86-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge