4-Fluoro-2,5-dimethylphenol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC910227-1G PC910227-250MG
APOSPC910227-1GEA 221 EUR InStock
APOSPC910227-1G APOSPC910227-250MG
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol 95%
4-Fluoro-2,5-dimethylphenol
Formel: C₈H₉FO
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD23111064
CAS-Nummer: 196519-58-1
UN: 2923
ADR: 8+6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge