2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PC9323-1G PC9323-500MG PC9323-5G
APOSPC9323-1GEA 302 EUR InStock
APOSPC9323-1G APOSPC9323-500MG APOSPC9323-5G
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile 97%
2-[4-(4-Fluorobenzoyl)phenyl]-2-(4-methylphenyl)acetonitrile
Formel: C₂₂H₁₆FNO
MW: 329.367 g/mol
Melting Pt: 93…95 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00792166
CAS-Nummer: 339115-18-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge