Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
PC9629-1G PC9629-5G PC9629-250MG
APOSPC9629-1GEA 55.3 EUR InStock
APOSPC9629-1G APOSPC9629-5G APOSPC9629-250MG
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate 97%
Methyl 2-fluoro-3,3,3-trimethoxypropanoate
Formel: C₇H₁₃FO₅
Siedepunkt: 85…87 °C (6 mm Hg)
Flash-Pt: 87 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD07323646
CAS-Nummer: 77778-66-6
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge