Perfluoropentanoyl chloride 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
PC9708-1G PC9708-25G PC9708-5G
APOSPC9708-1GEA 198 EUR InStock
APOSPC9708-1G APOSPC9708-25G APOSPC9708-5G
Perfluoropentanoyl chloride 97%
Perfluoropentanoyl chloride
Formel: C₅ClF₉O
Siedepunkt: 67,5…68 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00155890
CAS-Nummer: 375-60-0
UN: 3265
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge