1,4-Anhydroerythritol 98% min
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BICL4007-10G BICL4007-25G BICL4007-50G
APOSBICL4007-10GEA 313 EUR InStock
APOSBICL4007-10G APOSBICL4007-25G APOSBICL4007-50G
1,4-Anhydroerythritol 98% min
1,4-Anhydroerythritol
Formel: C₄H₈O₃
Melting Pt: 19 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00075210
CAS-Nummer: 4358-64-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge