Destruxin A (aus Metarhizium anisopliae)
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BID1011-1MG BID1011-100UG
APOSBID1011-1MGEA 696 EUR InStock
APOSBID1011-1MG APOSBID1011-100UG
Destruxin A (aus Metarhizium anisopliae)
Destruxin A
Formel: C₂₉H₄₇N₅O₇
MW: 577.71 g/mol
Storage Temperature: Gefrierschrank
CAS-Nummer: 6686-70-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge