4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
BIM1095-1G BIM1095-5G
APOSBIM1095-1GEA 31.9 EUR InStock
APOSBIM1095-1G APOSBIM1095-5G
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
4-Methylumbelliferyl-β-D-galactopyranoside
Fluorescent substrate for b-D-galactosidase.
Formel: C₁₆H₁₈O₈
Melting Pt: 260 °C (Zersetzung)
Storage Temperature: Gefrierschrank
MDL Number: MFCD00036773
CAS-Nummer: 6160-78-7
EINECS: 228-185-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge