Pterostilben
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
BIP1700-5G BIP1700-10G BIP1700-25G
APOSBIP1700-5GEA 36.4 EUR InStock
APOSBIP1700-5G APOSBIP1700-10G APOSBIP1700-25G
Pterostilben
Pterostilben
Formel: C₁₆H₁₆O₃
MW: 256.2964 g/mol
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00238710
CAS-Nummer: 537-42-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge