Yttrium 99,9%, Pulver –40 mesh
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
IN3826-5G IN3826-10G
APOSIN3826-5GEA 364 EUR InStock
APOSIN3826-5G APOSIN3826-10G
Yttrium 99,9%, Pulver –40 mesh
Yttrium
Formel: Y
Siedepunkt: 2927 °C
Melting Pt: 1509 °C
Dichte: 4,472 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00011468
CAS-Nummer: 7440-65-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge