2-Ethoxyphenylisocyanat 97%
Lieferant: Apollo Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
OR0434-25G OR0434-5G
APOSOR0434-25GEA 256 EUR InStock
APOSOR0434-25G APOSOR0434-5G
2-Ethoxyphenylisocyanat 97%
2-Ethoxyphenylisocyanat
  • May form small amount of sediment.
Formel: C₉H₉NO₂
Siedepunkt: 119…121 °C/22mmHg
Dichte: 1,105 g/cm³ (25 °C)
Flash-Pt: 102 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002007
CAS-Nummer: 5395-71-1
UN: 2206
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge